Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL2 / MIP-2 Protein
Código de producto. 15953358
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
250 μg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15953358
Marca: enQuireBio™ QP10281ec5ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rat CXCL2 / MIP-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_446099.1
ID de gen (Entrez) 114105
Nombre CXCL2 / MIP-2 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CXCL2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using rat neutrophils is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia VVVASELRCQ CLTTLPRVDF KNIQSLTVTP PGPHCAQTEV IATLKDGHEV CLNPEAPLVQ RIVQKILNKG KAN
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.