Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL5 / RANTES Protein
Código de producto. 15906309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15906309 5 μg 5 microgramos
15986299 20 μg 20 microgramos
15966299 100 μg 100 microgramos
15996299 500 μg 500 microgramos
15976299 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15906309
Marca: enQuireBio™ QP55135ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_038681.2
ID de gen (Entrez) 20304
Nombre CCL5 / RANTES Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CCL5
Actividad biológica THP-1 chemotaxis significantly induced by less than 250 ng/ml of Rat CCL5 / RANTES.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SPYGSDTTPC CFAYLSLALP RAHVKEYFYT SSKCSNLAVV FVTRRNRQVC ANPEKKWVQE YINYLEMS
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.