Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL22 / MDC Protein
Código de producto. 15933418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
15933418 5 μg 5 microgramos
15913418 20 μg 20 microgramos
15903418 100 μg 100 microgramos
15923418 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15933418
Marca: enQuireBio™ QP10298ec5ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rat CCL22 / MDC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre CCL22 / MDC Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CCL22
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia GPYGANVEDS ICCQDYIRHP LPPRFVKEFY WTSKSCRKPG VVLITIKNRD ICADPRMLWV KKILHKLA
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.