Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
Código de producto. 16003760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003760 1 mg 1 miligramo
16093750 10 μg 10 microgramos
16033760 50 μg 50 microgramos
16083750 100 μg 100 microgramos
16013760 200 μg 200 microgramos
16023760 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16003760
Marca: enQuireBio™ QP6500ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Calcium-dependent phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_058870.1
ID de gen (Entrez) 29354
Nombre Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PLA2G5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GLLELKSMIE KVTGKNAVKN YGFYGCYCGW GGHGTPKDGT DWCCRMHDRC YGLLEEKHCA IRTQSYDYRF TQDLVICEHD SFCPVRLCAC DRKLVYCLRR NLWSYNRLYQ YYPNFLC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.