Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pufferfish Leptin Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Leptin Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. The affinity of human leptin receptors is considerably lower campared to mammalian leptins. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | PufferFish |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MDHILALVLA LLPLSLCVAL PGALDAMDVE KMKSKVTWKA QGLVARIDKH FPDRGLRFDT DKVEGSTSVV ASLESYNNLI SDRFGGVSQI KTEISSLAGY LNHWREGNCQ EQQPKVWPRR NIFNHTVSLE ALMRVREFLK LLQKNVDLLE RC |
| Mostrar más |