Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Trypsin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Trypsin Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Porcine |
| Especie | P. pastoris |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | VGGYTCAANSIPYQVSLNSGSHFCGGSLINSQWVVSAAHCYKSRIQVRLGEHNI DVLEGNEQFINAAKIITHPNFNGNTLDNDIMLIKLSSPATLNSRVATVSLPRSCA AAGTECLISGWGNTKSSGSSYPSLLQCLKAPVLSDSSCKSSYPGQITGNMICVGF LEGGKDSCQGDSGGPVVCNGQLQGIVSWGYGCAQKNKPGVYTKVCNYVNWI QQTIAAN |
| Tampón | The Porcine Trypsin (2.98 mg/ml) is formulated with 1mM HCl and 20mM CaCl2, pH 3. |