missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Porcine Trypsin Protein

Código de producto. 15995498
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2,5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15995498

Marca: enQuireBio™ QP108972.5mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the Trypsin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Trypsin Protein
Cantidad 2,5 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Porcine
Especie P. pastoris
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia VGGYTCAANSIPYQVSLNSGSHFCGGSLINSQWVVSAAHCYKSRIQVRLGEHNI DVLEGNEQFINAAKIITHPNFNGNTLDNDIMLIKLSSPATLNSRVATVSLPRSCA AAGTECLISGWGNTKSSGSSYPSLLQCLKAPVLSDSSCKSSYPGQITGNMICVGF LEGGKDSCQGDSGGPVVCNGQLQGIVSWGYGCAQKNKPGVYTKVCNYVNWI QQTIAAN
Tampón The Porcine Trypsin (2.98 mg/ml) is formulated with 1mM HCl and 20mM CaCl2, pH 3.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado