Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Trypsin Protein
Código de producto. 15985498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2,5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
50 miligramos
15985498 1 mg 1 miligramo
15995498 2,5 mg 2.50 miligramo
15905508 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 15985498
Marca: enQuireBio™ QP108971mg
A cDNA sequence encoding the Trypsin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Trypsin Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Porcine
Especie P. pastoris
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia VGGYTCAANSIPYQVSLNSGSHFCGGSLINSQWVVSAAHCYKSRIQVRLGEHNI DVLEGNEQFINAAKIITHPNFNGNTLDNDIMLIKLSSPATLNSRVATVSLPRSCA AAGTECLISGWGNTKSSGSSYPSLLQCLKAPVLSDSSCKSSYPGQITGNMICVGF LEGGKDSCQGDSGGPVVCNGQLQGIVSWGYGCAQKNKPGVYTKVCNYVNWI QQTIAAN
Tampón The Porcine Trypsin (2.98 mg/ml) is formulated with 1mM HCl and 20mM CaCl2, pH 3.