Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine TNF a Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 397086 |
| Nombre | TNF a Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | TNF |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by the cytotoxicity of porcine PK15 cells was found to be 0.001-0.015 ng/ml. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Porcine |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |