missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Porcine IL-1 alpha/IL-1F1 Protein
Descripción
The Recombinant Porcine IL-1 alpha/IL-1F1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Porcine IL-1 alpha/IL-1F1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS and DTT with BSA as a carrier protein. |
| ID de gen (Entrez) | 397094 |
| Peso molecular | 17.5 kDa |
| Nombre | IL-1 alpha/IL-1F1 |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | E. coli-derived porcine IL-1 alpha/IL-1F1 protein Gln119-Ser270,with an N-terminal Met |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Alias de gen | BAF, Hematopoietin-1, IL1, IL1 alpha, IL-1 alpha, IL1A, IL-1A, IL1-ALPHA, IL1F1, IL-1F1, IL1F1hematopoietin-1, interleukin 1, alpha, interleukin-1 alpha, LAF, LEM, preinterleukin 1 alpha, pro-interleukin-1-alpha |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?