Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine FSH Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FSH Protein |
| Cantidad | 100 UI |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Porcine |
| Especie | Porcine |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MKSLQFCFLF CCWKAICCNS CELTNITITV EKEECNFCIS INTTWCAGYC YTRDLVYKDP ARPNIQKTCT FKELVYETVK VPGCAHHADS LYTYPVATEC HCGKCDSDST DCTVRGLGPS YCSFSEMKE |
| Tampón | The FSH was lyophilized with no additives. |