Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Vasopressin V2 receptor Protein
Código de producto. 15987109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15987109 100 μg 100 microgramos
15997109 10 μg 10 microgramos
15937119 50 μg 50 microgramos
15917119 200 μg 200 microgramos
15927119 500 μg 500 microgramos
15907119 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15987109
Marca: enQuireBio™ QP5701ec100ug
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Vasopressin V2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_999397.1
ID de gen (Entrez) 397462
Nombre Vasopressin V2 receptor Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AVPR2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Pig
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia WSVWDPKAPR EGPPFVLLML LASLNSCTNP WIYASFSSSI SSELRSLLCC PRRRTPPSLR PQEESCATAS SFSARDTSS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.