Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Vasopressin V2 receptor Protein
Código de producto. 15907119
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15907119
Marca: enQuireBio™ QP5701ec1mg
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Vasopressin V2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_999397.1
ID de gen (Entrez) 397462
Nombre Vasopressin V2 receptor Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AVPR2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Pig
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia WSVWDPKAPR EGPPFVLLML LASLNSCTNP WIYASFSSSI SSELRSLLCC PRRRTPPSLR PQEESCATAS SFSARDTSS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.