missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Pig Erythropoietin / EPO Protein

Código de producto. p-7152646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15999179 20 μg 20 microgramos
15909189 50 μg 50 microgramos
15989179 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15999179

Marca: enQuireBio™ QP5990ma20ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_999299.1
ID de gen (Entrez) 397249
Nombre Erythropoietin / EPO Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen EPO
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Pig
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia APPRLICDSR VLERYILEAK EGENATMGCA ESCSFSENIT VPDTKVNFYA WKRMEVQQQA MEVWQGLALL SEAILQGQAL LANSSQPSEA LQLHVDKAVS GLRSLTSLLR ALGAQKEAIP LPDASPSSAT PLRTFAVDTL CKLFRNYSNF LRGKLTLYTG EACRRRDR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.