Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Lys-gingipain Protein
Código de producto. 16068860
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16068860 100 μg 100 microgramos
16078860 10 μg 10 microgramos
16018870 50 μg 50 microgramos
16098860 200 μg 200 microgramos
16008870 500 μg 500 microgramos
16088860 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16068860
Marca: enQuireBio™ QP7438ec100ug
A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis (strain ATCC 33277 / DSM 20709 / JCM 12257) Lys-gingipain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_012458488.1
ID de gen (Entrez) 29256891
Nombre P. gingivalis Lys-gingipain Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen kgp
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. gingivalis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DVYTDHGDLY NTPVRMLVVA GAKFKEALKP WLTWKAQKGF YLDVHYTDEA EVGTTNASIK AFIHKKYNDG LAASAAPVFL ALVGDTDVIS GEKGKKTKKV TDLYYSAVDG DYFPEMYTFR MSASSPEELT NIIDKVLMYE KATMPDKSYL EKALLIAGAD SYWNPKIGQQ TIKYAVQYYY NQDHGYTDVY SYPKAPYTGC YSHLNTGVGF ANYTAHGSET SWADPSLTAT QVKALTNKDK YFLAIGNCCV TAQFDYPQPC FGEVMTRVKE KGAYAYIGSS PNSYWGEDYY WSVGANAVFG VQPTFEGTSM GSYDATFLED SYNTVNSIMW AGNLAATHAG NIGNITHIGA HYYWEAYHVL GDGSVM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 82.5% as determined by SDS-PAGE.