Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Lys-gingipain Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_012458488.1 |
| ID de gen (Entrez) | 29256891 |
| Nombre | P. gingivalis Lys-gingipain Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | kgp |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | P. gingivalis |
| Mostrar más |