Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R1 Protein
Código de producto. p-7153929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16077630 10 μg 10 microgramos
16017640 50 μg 50 microgramos
16067630 100 μg 100 microgramos
16097630 200 μg 200 microgramos
16007640 500 μg 500 microgramos
16087630 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16077630
Marca: enQuireBio™ QP7192ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis Gingipain R1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre P. gingivalis Gingipain R1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rgpA
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. gingivalis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-B2M
Secuencia YTPVEEKQNG RMIVIVAKKY EGDIKDFVDW KNQRGLRTEV KVAEDIASPV TANAIQQFVK QEYEKEGNDL TYVLLVGDHK DIPAKITPGI KSDQVYGQIV GNDHYNEVFI GRFSCESKED LKTQIDRTIH YERNITTEDK WLGQALCIAS AEGGPSADNG ESDIQHENVI ANLLTQYGYT KIIKCYDPGV TPKNIIDAFN GGISLVNYTG HGSETAWGTS HFGTTHVKQL TNSNQLPFIF DVACVNGDFL FSMPCFAEAL MRAQKDGKPT GTVAIIASTI NQSWASPMRG QDEMNEILCE KHPNNIKRTF GGVTMNGMFA MVEKYKKDGE KMLDTWTVFG DPSLLVRTLV PTKMQVTAPA QINLTDASVN VSCDYNGAIA TISANGKMFG SAVVENGTAT INLTGLTNES TLTLTVVGYN KETVIKTINT NGEPNPYQPV SNLTATTQGQ KVTLKWDAPS TKTNATTNTA RSVDGIRELV LLSVSDAPEL LRS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.