Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | P. gingivalis Gingipain R1 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | rgpA |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | P. gingivalis |
| Especie | Mammal |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |