missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Protease LasA Protein

Código de producto. 16027110
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16027110 1 mg 1 miligramo
16017110 10 μg 10 microgramos
16057110 50 μg 50 microgramos
16007110 100 μg 100 microgramos
16037110 200 μg 200 microgramos
16047110 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16027110

Marca: enQuireBio™ QP70301mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Protease LasA, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab

Especificaciones

Número de acceso NP_250562.1
ID de gen (Entrez) 878260
Nombre P. aeruginosa Protease LasA Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen lasA
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. aeruginosa
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia APPSNLMQLP WRQGYSWQPN GAHSNTGSGY PYSSFDASYD WPRWGSATYS VVAAHAGTVR VLSRCQVRVT HPSGWATNYY HMDQIQVSNG QQVSADTKLG VYAGNINTAL CEGGSSTGPH LHFSLLYNGA FVSLQGASFG PYRINVGTSN YDNDCRRYYF YNQSAGTTHC AFRPLYNPGL AL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.