Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Protease LasA Protein
Código de producto. 16017110
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16017110 10 μg 10 microgramos
16057110 50 μg 50 microgramos
16007110 100 μg 100 microgramos
16037110 200 μg 200 microgramos
16047110 500 μg 500 microgramos
16027110 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16017110
Marca: enQuireBio™ QP703010ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Protease LasA, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Spécification
Número de acceso NP_250562.1
ID de gen (Entrez) 878260
Nombre P. aeruginosa Protease LasA Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen lasA
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. aeruginosa
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia APPSNLMQLP WRQGYSWQPN GAHSNTGSGY PYSSFDASYD WPRWGSATYS VVAAHAGTVR VLSRCQVRVT HPSGWATNYY HMDQIQVSNG QQVSADTKLG VYAGNINTAL CEGGSSTGPH LHFSLLYNGA FVSLQGASFG PYRINVGTSN YDNDCRRYYF YNQSAGTTHC AFRPLYNPGL AL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.