Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Porin P Protein
Código de producto. 16028450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16028450 100 μg 100 microgramos
16038450 10 μg 10 microgramos
16078450 50 μg 50 microgramos
16058450 200 μg 200 microgramos
16068450 500 μg 500 microgramos
16048450 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16028450 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7362ec100ug
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Porin P, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Especificaciones
Número de acceso NP_251969.1
ID de gen (Entrez) 882442
Nombre P. aeruginosa Porin P Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen oprP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. aeruginosa
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GTVTTDGADI VIKTKGGLEV ATTDKEFSFK LGGRLQADYG RFDGYYTNNG NTADAAYFRR AYLEFGGTAY RDWKYQINYD LSRNVGNDSA GYFDEASVTY TGFNPVNLKF GRFYTDFGLE KATSSKWVTA LERNLTYDIA DWVNDNVGTG IQASSVVGGM AFLSGSVFSE NNNDTDGDSV KRYNLRGVFA PLHEPGNVVH LGLQYAYRDL EDSAVDTRIR PRMGMRGVST NGGNDAGSNG NRGLFGGSSA VEGLWKDDSV WGLEGAWALG AFSAQAEYLR RTVKAERDRE DLKASGYYAQ LAYTLTGEPR LYKLDGAKFD TIKPENKEIG AWELFYRYDS IKVEDDNIVV DSATREVGDA KGKTHTLGVN WYANEAVKVS ANYVKAKTDK ISNANGDDSG DGLVMRLQYV F
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.