Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein
Código de producto. 16096940
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16096940 200 μg 200 microgramos
16076940 10 μg 10 microgramos
16016950 50 μg 50 microgramos
16066940 100 μg 100 microgramos
16006950 500 μg 500 microgramos
16086940 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16096940 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6995200ug
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) PA-I galactophilic lectin, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Especificaciones
Número de acceso NP_251260.1
ID de gen (Entrez) 882335
Nombre P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen lecA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. aeruginosa
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AWKGEVLANN EAGQVTSIIY NPGDVITIVA AGWASYGPTQ KWGPQGDREH PDQGLICHDA FCGALVMKIG NSGTIPVNTG LFRWVAPNNV QGAITLIYND VPGTYGNNSG SFSVNIGKDQ S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.