missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein

Código de producto. 16016950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16016950 50 μg 50 microgramos
16076940 10 μg 10 microgramos
16066940 100 μg 100 microgramos
16096940 200 μg 200 microgramos
16006950 500 μg 500 microgramos
16086940 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16016950

Marca: enQuireBio™ QP699550ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) PA-I galactophilic lectin, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab

Especificaciones

Número de acceso NP_251260.1
ID de gen (Entrez) 882335
Nombre P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen lecA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. aeruginosa
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AWKGEVLANN EAGQVTSIIY NPGDVITIVA AGWASYGPTQ KWGPQGDREH PDQGLICHDA FCGALVMKIG NSGTIPVNTG LFRWVAPNNV QGAITLIYND VPGTYGNNSG SFSVNIGKDQ S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.