Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Beta-lactamase Protein
Tekniske data
Tekniske data
| Número de acceso | NP_252799.1 |
| ID de gen (Entrez) | 878149 |
| Nombre | P. aeruginosa Beta-lactamase Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | ampC |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | P. aeruginosa |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?