Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Beta-lactamase Protein
Código de producto. 16007430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16007430 200 μg 200 microgramos
16087420 10 μg 10 microgramos
16027430 50 μg 50 microgramos
16077420 100 μg 100 microgramos
16017430 500 μg 500 microgramos
16097420 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16007430 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7119200ug
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Beta-lactamase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Especificaciones
Número de acceso NP_252799.1
ID de gen (Entrez) 878149
Nombre P. aeruginosa Beta-lactamase Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ampC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. aeruginosa
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GEAPADRLKA LVDAAVQPVM KANDIPGLAV AISLKGEPHY FSYGLASKED GRRVTPETLF EIGSVSKTFT ATLAGYALTQ DKMRLDDRAS QHWPALQGSR FDGISLLDLA TYTAGGLPLQ FPDSVQKDQA QIRDYYRQWQ PTYAPGSQRL YSNPSIGLFG YLAARSLGQP FERLMEQQVF PALGLEQTHL DVPEAALAQY AQGYGKDDRP LRVGPGPLDA EGYGVKTSAA DLLRFVDANL HPERLDRPWA QALDATHRGY YKVGDMTQGL GWEAYDWPIS LKRLQAGNST PMALQPHRIA RLPAPQALEG QRLLNKTGST NGFGAYVAFV PGRDLGLVIL ANRNYPNAER VKIAYAILSG LEQQGKVPLK R
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.