Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Beta-lactamase OXA-10 Protein
Código de producto. 16047270
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16047270 50 μg 50 microgramos
16007270 10 μg 10 microgramos
16097260 100 μg 100 microgramos
16027270 200 μg 200 microgramos
16037270 500 μg 500 microgramos
16017270 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16047270
Marca: enQuireBio™ QP705950ug
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa Beta-lactamase OXA-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000846390.1
Nombre P. aeruginosa Beta-lactamase OXA-10 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen bla
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. aeruginosa
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SITENTSWNK EFSAEAVNGV FVLCKSSSKS CATNDLARAS KEYLPASTFK IPNAIIGLET GVIKNEHQVF KWDGKPRAMK QWERDLTLRG AIQVSAVPVF QQIAREVGEV RMQKYLKKFS YGNQNISGGI DKFWLEGQLR ISAVNQVEFL ESLYLNKLSA SKENQLIVKE ALVTEAAPEY LVHSKTGFSG VGTESNPGVA WWVGWVEKET EVYFFAFNMD IDNESKLPLR KSIPTKIMES EGIIGG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.