Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Beta-lactamase OXA-10 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_000846390.1 |
| Nombre | P. aeruginosa Beta-lactamase OXA-10 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | bla |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | P. aeruginosa |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |