Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Y. Enterocolitica (O:9) YopD Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Y. Enterocolitica (O:9) YopD Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Tampón | Y. Enterocolitica (O:9) YopD is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |