missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Urease Protein

Código de producto. 15995528
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15995528

Marca: enQuireBio™ QP1090750mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the Urease was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Urease Protein
Cantidad 50 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The activity was found to be 141U/mg powder.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón Each mg of protein contains 420microg Potassium Phosphate and 30microg EDTA Na2.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado