Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Urease Protein
Código de producto. p-7148718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
15985528 1 mg 1 miligramo
15905538 5 mg 5 miligramos
15995528 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 15985528
Proveedor: enQuireBio™ QP109071mg
A cDNA sequence encoding the Urease was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Urease Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The activity was found to be 141U/mg powder.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón Each mg of protein contains 420microg Potassium Phosphate and 30microg EDTA Na2.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.