Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TEV Protein
Click to view available options
Cantidad:
1000 UI
100 UI
500 UI
Tamaño de la unidad:
100 unidades
1000 unidades
500 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TEV Protein |
| Cantidad | 1000 UI |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | GHIVWPDYAN ILKEVFGGAR MACVTSAHMA GANGSILKKA EETSRATMHK PVIFGEDYVT EADLPYTPLH LEVNAEMERM YYLGRRALTH GKRRKVSVNN KRNRRRKVAK TYVGRDSIVE KIVVPHTERK VDTTTAVKDT CNEVSTQLVH NSMPKRKKQK NFLPATSLSN VYAQTWSIVR KRHMQVEIIS KKSVRAKVKR FEGSVQLFAS VRHMYGERKR VDLRIDNWQQ KTLLDLAKRF KNERVDQSKL TFGSSGLVLR QGSYAPAHWY RHGMFIVRGR SDGMLVDARA KVTFAVCYSM THY |
| Tampón | The rTEV contains 25mM Tris, 75mM NaCl, 5mM EDTA, 10mM GSH, 50% Glycerol. |
| Mostrar más |