Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Staphylokinase Protein
A cDNA sequence encoding the Staphylokinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1085.00€
Especificaciones
Nombre Staphylokinase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The biological activity measured by the ability of fibrin lysis in agarose plate was found to be 50,000IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15905428
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10870-20UG
20 μg
137.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15985418
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10870-100UG
100 μg
211.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15995418
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10870-1MG
1 mg
1085.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Staphylokinase Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MLKRSLLFLT VLLLLFSFSS ITNEVSASSS FDKGKYKKGD DASYFEPTGP YLMVNVTGVD GKGNELLSPH YVEFPIKPGT TLTKEKIEYY VEWALDATAY KEFRVVELDP SAKIEVTYYD KNKKKEETKS FPITEKGFVV PDLSEHIKNP GFNLITKVVI EKK
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The biological activity measured by the ability of fibrin lysis in agarose plate was found to be 50,000IU/mg.
Other
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.