Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Staphylokinase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Staphylokinase Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The biological activity measured by the ability of fibrin lysis in agarose plate was found to be 50,000IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MLKRSLLFLT VLLLLFSFSS ITNEVSASSS FDKGKYKKGD DASYFEPTGP YLMVNVTGVD GKGNELLSPH YVEFPIKPGT TLTKEKIEYY VEWALDATAY KEFRVVELDP SAKIEVTYYD KNKKKEETKS FPITEKGFVV PDLSEHIKNP GFNLITKVVI EKK |
| Mostrar más |