missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other SPA 33.4kDa Protein

Código de producto. p-7151465
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15923999 10 mg 10 miligramos
15913999 100 mg 100 miligramos
15933999 1 g 1 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15923999

Marca: enQuireBio™ QP1356710mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the SPA 33.4kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre SPA 33.4kDa Protein
Cantidad 10 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen spa
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia NAAQHDEAQQ NAFYQVLNMP NLNADQRNGF IQSLKDDPSQ SANVLGEAQK LNDSQAPKAD AQQNNFNKDQ QSAFYEILNM PNLNEAQRNG FIQSLKDDPS QSTNVLGEAK KLNESQAPKA DNNFNKEQQN AFYEILNMPN LNEEQRNGFI QSLKDDPSQS ANLLSEAKKL NESQAPKADN KFNKEQQNAF YEILHLPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLAEAKKLND AQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLTEE QRNGFIQSLK DDPSVSKEIL AEAKKLNDAQ APKEED
Tampón SPA protein was lyophilized with no additives.
Grado de pureza o calidad Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.