Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Protein-A/G Cys Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Protein-A/G Cys Protein |
| Cantidad | 100 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | NAAQHDEAQQ NAFYQVLNMP NLNADQRNGF IQSLKDDPSQ SANVLGEAQK LNDSQAPKAD AQQNNFNKDQ QSAFYEILNM PNLNEAQRNG FIQSLKDDPS QSTNVLGEAK KLNESQAPKA DNNFNKEQQN AFYEILNMPN LNEEQRNGFI QSLKDDPSQS ANLLSEAKKL NESQAPKADN KFNKEQQNAF YEILHLPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLAEAKKLND AQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLTEE QRNGFIQSLK DDPSVSKEIL AEAKKLNDAQ APKEEDSLEG SGSGTYKLIL NGKTLKGETT TEAVDAATAE KVFKQYANDN GVDGEWTYDD ATKTFTVTEK PEVIDASELT PAVTTYKLVI NGKTLKGETT TKAVDAETAE KAFKQYANDN GVDGVWTYDD ATKTFTVTEC |
| Tampón | Protein-A/G was lyophilized without any additives. |
| Mostrar más |