missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other NusA Protein
A cDNA sequence encoding the NusA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | NusA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911929
|
enQuireBio™
QP12911-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931929
|
enQuireBio™
QP12911-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921929
|
enQuireBio™
QP12911-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
NusA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
NusA protein solution contains 1x PBS pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNKEILAVVE AVSNEKALPR EKIFEALESA LATATKKKYE QEIDVRVQID RKSGDFDTFRRWLVVDEVTQ PTKEITLEAA RYEDESLNLG DYVEDQIESV TFDRITTQTA KQVIVQKVREAERAMVVDQF REHEGEIITG VVKKVNRDNI SLDLGNNAEA VILREDMLPR ENFRPGDRVR GVLYSVRPEA RGAQLFVTRS KPEMLIELFR IEVPEIGEEV IEIKAAARDP GSRAKIAVKT NDKRIDPVGA CVGMRGARVQ AVSTELGGER IDIVLWDDNP AQFVINAMAP ADVASIVVDE DKHTMDIAVE AGNLAQAIGR NGQNVRLASQ LSGWELNVMT DDLQAKHQA EAHAAIDTFT KYLDIDEDFA TVLVEEGFST LEELAYVPMK ELLEIEGLDE PTVEALRERA KNALATIAQA QEESLGDNKP ADDLLNLEGV DRDLAFKLAA RGVCTLEDLA EQGIDDLADI EGLTDEKAGA LIMAARNICW FGDEA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |