Learn More
enQuireBio™ Recombinant other NusA Protein
Código de producto. 15911929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
15911929 10 μg 10 microgramos
15931929 50 μg 50 microgramos
15921929 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15911929
Marca: enQuireBio™ QP1291110ug
A cDNA sequence encoding the NusA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre NusA Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MNKEILAVVE AVSNEKALPR EKIFEALESA LATATKKKYE QEIDVRVQID RKSGDFDTFRRWLVVDEVTQ PTKEITLEAA RYEDESLNLG DYVEDQIESV TFDRITTQTA KQVIVQKVREAERAMVVDQF REHEGEIITG VVKKVNRDNI SLDLGNNAEA VILREDMLPR ENFRPGDRVR GVLYSVRPEA RGAQLFVTRS KPEMLIELFR IEVPEIGEEV IEIKAAARDP GSRAKIAVKT NDKRIDPVGA CVGMRGARVQ AVSTELGGER IDIVLWDDNP AQFVINAMAP ADVASIVVDE DKHTMDIAVE AGNLAQAIGR NGQNVRLASQ LSGWELNVMT DDLQAKHQA EAHAAIDTFT KYLDIDEDFA TVLVEEGFST LEELAYVPMK ELLEIEGLDE PTVEALRERA KNALATIAQA QEESLGDNKP ADDLLNLEGV DRDLAFKLAA RGVCTLEDLA EQGIDDLADI EGLTDEKAGA LIMAARNICW FGDEA
Tampón NusA protein solution contains 1x PBS pH 7.4.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.