Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MutY Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | MutY Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQASQFS AQVLDWYDKY GRKTLPWQID KTPYKVWLSE VMLQQTQVAT VIPYFERFMA RFPTVTDLAN APLDEVLHLW TGLGYYARAR NLHKAAQQVA TLHGGKFPET FEEVAALPGV GRSTAGAILS LSLGKHFPIL DGNVKRVLAR CYAVSGWPGK KEVENKLWSL SEQVTPAVGV ERFNQAMMDL GAMICTRSKP KCSLCPLQNG CIAAANNSWA LYPGKKPKQT LPERTGYFLL LQHEDEVLLA QRPPSGLWGG LYCFPQFADE ESLRQWLAQR QIAADNLTQL TAFRHTFSHF HLDIVPMWLP VSSFTGCMDE GNALWYNLAQ PPSVGLAAPV ERLLQQLRTG APV |
| Tampón | The MutY solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |