missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other MIP2 Viral Protein

Código de producto. 15995168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15995168 1 mg 1 miligramo
15985168 10 μg 10 microgramos
15905178 50 μg 50 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15995168

Marca: enQuireBio™ QP107881mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the MIP2 Viral was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre MIP2 Viral Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Determined by the inhibitory effect on monocyte migration response to human MIP1A using a concentration range of 1microg-10microg/ml of viral MIP2 which will inhibit 25ng/ml of human MIP1A.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia LGASWHRPDK CCLGYQKRPL PQVLLSSWYP TSQLCSKPGV IFLTKRGRQVCADKSKDWVK KLMQQLPVTA
Tampón Lyophilized from 1 mg/ml solution containing 20mM Phospahte Buffer, pH 7.4 % 0.15M NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 97.0% as determined by RP-HPLC & SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.