Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MIP2 Viral Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | MIP2 Viral Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | Determined by the inhibitory effect on monocyte migration response to human MIP1A using a concentration range of 1microg-10microg/ml of viral MIP2 which will inhibit 25ng/ml of human MIP1A. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | LGASWHRPDK CCLGYQKRPL PQVLLSSWYP TSQLCSKPGV IFLTKRGRQVCADKSKDWVK KLMQQLPVTA |
| Mostrar más |