Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Lysostaphin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Lysostaphin Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | lss |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MKKTKNNYYT RPLAIGLSTF ALASIVYGGI QNETHASEKS NMDVSKKVAE VETSKAPVEN TAEVETSKAP VENTAEVETS KAPVENTAEV ETSKAPVENT AEVETSKAPV ENTAEVETSK APVENTAEVE TSKAPVENTA EVETSKAPVE NTAEVETSKA PVENTAEVET SKAPVENTAE VETSKAPVEN TAEVETSKAP VENTAEVETS KAPVENTAEV ETSKAPVENT AEVETSKALV QNRTALRAAT HEHSAQWLNN YKKGYGYGPY PLGINGGMHY GVDFFMNIGT PVKAISSGKI VEAGWSNYGG GNQIGLIEND GVHRQWYMHL SKYNVKVGDY VKAGQIIGWS GSTGYSTAPH LHFQRMVNSF SNSTAQDPMP FLKSAGYGKA GGTVTPTPNT GWKTNKYGTL YKSESASFTP NTDIITRTTG PFRSMPQSGV LKAGQTIHYD EVMKQDGHVW VGYTGNSGQR IYLPVRTWNK STNTLGVLWG TIK |
| Mostrar más |