Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Luciferase Firefly Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Luciferase Firefly Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMEDAKNIKK GPAPFYPLED GTAGEQLHKA MKRYALVPGT IAFTDAHIEV DITYAEYFEM SVRLAEAMKR YGLNTNHRIV VCSENSLQFF MPVLGALFIG VAVAPANDIY NERELLNSMG ISQPTVVFVS KKGLQKILNV QKKLPIIQKI IIMDSKTDYQ GFQSMYTFVT SHLPPGFNEY DFVPESFDRD KTIALIMNSS GSTGLPKGVA LPHRTACVRF SHARDPIFGN QIIPDTAILS VVPFHHGFGM FTTLGYLICG FRVVLMYRFE EELFLRSLQD YKIQSALLVP TLFSFFAKST LIDKYDLSNL HEIASGGAPL SKEVGEAVAK RFHLPGIRQG YGLTETTSAI LITPEGDDKP GAVGKVVPFF EAKVVDLDTG KTLGVNQRGE LCVRGPMIMS GYVNNPEATN ALIDKDGWLH SGDIAYWDED EHFFIVDRLK SLIKYKGYQV APAELESILL QHPNIFDAGV AGLPDDDAGE LPAAVVVLEH GKTMTEKEIV DYVASQVTTA KKLRGGVVFV DEVPKGLTGK LDARKIREIL IKAKKGGKIA V |
| Tampón | The Luciferase protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8), 1mM DTT, and 10% glycerol. |
| Mostrar más |