Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Lanreotide Protein
Código de producto. 15970739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 mg
200 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
200 microgramos
15970739 10 mg 10 miligramos
15990739 200 μg 200 microgramos
15980739 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15970739
Marca: enQuireBio™ QP1253610mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A cDNA sequence encoding the Lanreotide was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Nombre Lanreotide Protein
Cantidad 10 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The protein (1 mg/ml) was lyophilized with 5 mg manntitol and 0.04 mg tween-80.
Grado de pureza o calidad Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.