missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other hchA Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | hchA Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTVQTSKNPQ VDIAEDNAFF PSEYSLSQYT SPVSDLDGVD YPKPYRGKHK ILVIAADERY LPTDNGKLFS TGNHPIETLL PLYHLHAAGF EFEVATISGL MTKFEYWAMP HKDEKVMPFF EQHKSLFRNP KKLADVVASL NADSEYAAIF VPGGHGALIG LPESQDVAAA LQWAIKNDRF VISLCHGPAA FLALRHGDNP LNGYSICAFP DAADKQTPEI GYMPGHLTWY FGEELKKMGM NIINDDITGR VHKDRKLLTG DSPFAANALG KLAAQEMLAA YAG |
| Tampón | The hchA contains (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido