Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GrpE Protein
A cDNA sequence encoding the GrpE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Nombre GrpE Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15919218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12053-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15909218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12053-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15999208
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12053-1MG
1 mg
4240.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
GrpE Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The HSP24 protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSSKEQKTPE GQAPEEIIMD QHEEIEAVEP EASAEQVDPR DEKIANLEAQ LAEAQTRERD GILRVKAEME NLRRRTELDI EKAHKFALEK FINELLPVID SLDRALEVAD KANPDMSAMV EGIELTLKSM LDVVRKFGVE VIAETNVPLD PNVHQAIAMV ESDDVAPGNV LGIMQKGYTL NGRTIRAAMV TVAKAKA
Greater than 90.0% as determined by analysis by SDS-PAGE.