Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GrpE Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GrpE Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MSSKEQKTPE GQAPEEIIMD QHEEIEAVEP EASAEQVDPR DEKIANLEAQ LAEAQTRERD GILRVKAEME NLRRRTELDI EKAHKFALEK FINELLPVID SLDRALEVAD KANPDMSAMV EGIELTLKSM LDVVRKFGVE VIAETNVPLD PNVHQAIAMV ESDDVAPGNV LGIMQKGYTL NGRTIRAAMV TVAKAKA |
| Tampón | The HSP24 protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 0.1M NaCl. |
| Mostrar más |