Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GroEL Protein
Código de producto. 15939208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
15939208 10 μg 10 microgramos
15959208 50 μg 50 microgramos
15949208 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15939208
Marca: enQuireBio™ QP1205110ug
A cDNA sequence encoding the GroEL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre GroEL Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MAAKDVKFGN DARVKMLRGV NVLADAVKVT LGPKGRNVVL DKSFGAPTIT KDGVSVAREIELEDKFENMG AQMVKEVASK ANDAAGDGTT TATVLAQAII TEGLKAVAAG MNPMDLKRGIDKAVTAAVEE LKALSVPCSD SKAIAQVGTI SANSDETVGK LIAEAMDKVG KEGVITVEDGTGLQDELDVV EGMQFDRGYL SPYFINKPET GAVELESPFI LLADKKISNI REMLPVLEAVAKAGKPLLII AEDVEGEALA TAVVNTIRGI VKVAAVKAPG FGDRRKAMLQ DIATLTGGTVISEEIGMELE KATLEDLGQA KRVVINKDTT TIIDGVGEEA AIQGRVAQIR QQIEEATSDYDREKLQERVA KLAGGVAVIK VGAATEVEMK EKKARVEDAL HATRAAVEEG VVAGGGVALIRVASKLADLR GQNEDQNVGI KVALRAMEAP LRQIVLNCGE EPSVVANTVK GGDGNYGYNAATEEYGNMID MGILDPTKVT RSALQYAASV AGLMITTECM VTDLPKNDAA DLGAAGGMGG MGGMGGMM
Tampón The groEL protein contains 25mM Tris buffer (pH 7.5), 100mM NaCl, 5mM DTT and 10% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.