Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Gly m 5.0101 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Gly m 5.0101 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | VEKEECEEGE IPRPRPRPQH PEREPQQPGE KEEDEDEQPR PIPFPRPQPR QEEEHEQREE QEWPRKEEKR GEKGSEEEDE DEDEEQDERQ FPFPRPPHQK EERKQEEDED EEQQRESEES EDSELRRHKN KNPFLFGSNR FETLFKNQYG RIRVLQRFNQ RSPQLQNLRD YRILEFNSKP NTLLLPNHAD ADYLIVILNG TAILSLVNND DRDSYRLQSG DALRVPSGTT YYVVNPDNNE NLRLITLAIP VNKPGRFESF FLSSTEAQQS YLQGFSRNIL EASYDTKFEE INKVLFSREE GQQQGEQRLQ ESVIVEISKE QIRALSKRAK SSSRKTISSE DKPFNLRSRD PIYSNKLGKF FEITPEKNPQ LRDLDIFLSI VDMNEGALLL PHFNSKAIVI LVINEGDANI ELVGLKEQQQ EQQQEEQPLE VRKYRAELSE QDIFVIPAGY PVVVNATSNL NFFAIGINAE NNQRNFLAGS QDNVISQIPS QVQELAFPGS AQAVEKLLKN QRESYFVDAQ PKKKEEGNKG RKGPLSSILR AFY |
| Tampón | Gly m 5.0101 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |