missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Gly m 4.0101 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Gly m 4.0101 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGVFTFEDEI NSPVAPATLY KALVTDADNV IPKALDSFKS VENVEGNGGP GTIKKITFLE DGETKFVLHK IESIDEANLG YSYSVVGGAA LPDTAEKITF DSKLVAGPNG GSAGKLTVKY ETKGDAEPNQ DELKTGKAKA DALFKAIEAY LLAHPDYN |
| Tampón | Gly m 4.0101 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?