missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GLB1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 945006 |
| Nombre | GLB1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Símbolo de gen | lacZ |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction